Documenti fondamentali
Y04C-02-5PK
Millipore
Piastra CellASIC ONIX per cellule di lievito aploidi (quattro comparti, 3,5-5 µm)
The Y04 plates for Haploid Yeast Cells utilize a microfabricated silicone ceiling with a height similar to yeast cells to restrict their growth in a single focal plane & maintaining x,y position over time.
Sinonimo/i:
Piastra per cellule di lievito aploidi, Piastra per lievito ONIX, Piastra per lievito aploide
Scegli un formato
5 EA
1.130,00 €
1.130,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
1.130,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
1.130,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
Produttore/marchio commerciale
CellASIC® ONIX
Largh. × lungh. × alt.
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
Compatibilità
for use with cells sized 3.5–5.0 μm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le piastre Y04 per cellule di lievito aploidi utilizzano una copertura di silicone microfabbricato di altezza simile a quella delle cellule di lievito per limitarne la crescita in un solo piano focale e mantenerne costante la posizione x,y nel tempo.
Applicazioni
La piastra CellASIC® ONIX per cellule di lievito aploidi (4 scomparti, 3,5-5 micron) è stata usata per la microscopia di cellule vive e l'analisi delle cellule di Schizosaccharomyces pombe,[1] oltre che per l'imaging in vivo di ceppi di Saccharomyces cerevisiae.[2] La piastra CellASIC ONIX per cellule di lievito aploidi (quattro scomparti, 3,5-5 µm) è anche adatta per:
  • analisi in time-lapse di cellule di lievito
  • esperimenti di perfusione continua a lungo termine
  • esperimenti con sostituzione della soluzione (induzione, inibizione, dosaggio di farmaci, ecc.)
  • confronto in parallelo di 4 tipi cellulari diversi o di 4 condizioni di esposizione diverse (componenti del terreno)
  • tracciamento della divisione cellulare (per seguire le cellule madri/figlie nelle generazioni successive)
  • controllo della temperatura e del gas atmosferico (cambi di temperatura, condizioni di anossia, ecc.)
Caratteristiche e vantaggi
  • Compatibile con il sistema microfluidico CellASIC® ONIX2 e con i collettori ONIX2
  • Permette l'analisi di cellule vive, a lungo termine, basata sulla perfusione con sostituzionedella soluzione
  • La piastra offre un microambiente controllato e dinamicoper le cellule
Note legali
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Distinct interactions select and maintain a specific cell fate.
Doncic A, Falleur-Fettig M, Skotheim J
Molecular Cell, Vol. 43, Issue 4, 528-539 (2011)
Spinning-disk confocal microscopy of yeast.
Kurt Thorn
Test, Volume 470, 581-602 (2010)
Dynamic analysis of cytosolic glucose and ATP levels in yeast using optical sensors.
Bermejo C, Haerizadeh F, Takanaga H, Chermak D, Frommer WB
The Biochemical Journal, 432(2), 399-406 (2010)
Oscillations in CDC14 release and sequestration reveal a circuit underlying mitotic exit.
Romilde Manzoni, Francesca Montani, Clara Visintin, Fabrice Caudron, Andres Ciliberto et al.
The Journal of cell biology, vol. 190 no. 2, 209-222 (2010)
Chia-Wei Lee et al.
Nature cell biology, 22(2), 159-166 (2020-02-08)
Nuclear pore complexes (NPCs) are very large proteinaceous assemblies that consist of more than 500 individual proteins1,2. NPCs are essential for nucleocytoplasmic transport of different cellular components, and disruption of the integrity of NPCs has been linked to aging, cancer
Contenuto correlato
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Domande
  1. Can Y04C plates be used for long-term experiments with yeast cells, and can an estimated average shelf life for the plates be provided if there is an anticipated plate usage for the year?
    1 risposta
    1. Both plates Y04C and Y04T are suitable for long-term culture (3 days or more). However, with Y04C, yeast cells will stop dividing after approximately 24 hours, while with Y04T, cells will continue to divide. In the case of Y04T, it is primarily the "Mother" cells that are retained and continue to divide, making the plate suitable for customers interested in "split lifetime measurement." It is recommended for the end user to start with Y04C to get a feel for CellASIC and then try Y04T as needed, as Y04C would be easier to get started and use. Regarding shelf life, it is recommended to use the plate within 6 months of receipt.