Strumenti per imaging di cellule
Gli strumenti per l’imaging delle cellule possono essere utilizzati per valutare, misurare, analizzare e testare lo stato delle cellule e delle colture cellulari nel corso di diverse procedure. Le piattaforme di imaging cellulare digitale si basano su algoritmi per fornire misurazioni oggettive dello stato delle cellule e delle colture cellulari, eliminando il bias dovuto all'operatore e ottimizzando i processi a vantaggio di una maggiore riproducibilità. I sistemi di imaging di cellule vive permettono di studiare le cellule viventi grazie alla microscopia in time-lapse, fornendo informazioni importanti sul funzionamento delle cellule oltre a dati multiparametrici per la ricerca di base e la scoperta di nuovi farmaci. Offriamo soluzioni con un buon rapporto qualità/prezzo per ampliare la capacità del tuo laboratorio nell’ambito dell’imaging digitale delle cellule, anche di quelle vive.
Piattaforma di imaging cellulare digitale Millicell® DCI
Monitora con facilità le tue colture cellulari grazie alla piattaforma di imaging cellulare digitale Millicell® DCI. Dallo stato di confluenza al conteggio e alla morfologia delle cellule, la piattaforma di imaging cellulare digitale Millicell® DCI automatizza le misurazioni sulle colture cellulari, per colture più rapide e più riproducibili. Questo strumento è ideale per i ricercatori e i tecnici di laboratorio responsabili della crescita e del mantenimento delle colture cellulari per scopi di ricerca di base, scoperta di nuovi farmaci e per le applicazioni del bioprocesso.
- Misurazioni oggettive
- Determinazione del grado di confluenza
- Stima del numero di cellule
- Conteggi con emocitometro o in fiasca
- Colture di cellule adese, sferoidi, organoidi
- Servizio cloud opzionale su piattaforma web per la gestione e l'archiviazione dei dati e per l’analisi dei trend di crescita
Sistema per imaging di cellule vive CellASIC® ONIX2
CellASIC® ONIX2 ti permette di convertire il tuo microscopio in un sistema per l’imaging di cellule vive. Questo sistema microfluidico impiega piastre microfluidiche di alta qualità, otticamente trasparenti, e un software intuitivo per l’integrazione con diversi tipi di microscopi invertiti, per permettere l’osservazione continua, ad alto ingrandimento, delle cellule vive mentre interagiscono con il loro ambiente in tempo reale.
- Imaging dinamico di cellule vive
- Compatibile con qualsiasi microscopio invertito
- Piccolo ingombro
- Funzionamento intuitivo
- Controlla automaticamente le velocità di flusso, le variazioni di gas e temperatura, i flussi osmotici “standing-gradient”, l’aggiunta di nutrienti/farmaci e la sostituzione del terreno
- Le piastre microfluidiche otticamente trasparenti consentono l'imaging di cellule vive per diverse tipologie di applicazioni
Risorse sui prodotti
- Flyer: Millicell® DCI Overview
The Millicell® DCI Digital Cell Imager provides quick, objective determination of common cell culture parameters including confluency, cell count, and morphology.
- Brochure: CellASIC® ONIX2 Overview
Precision control of your cell culture environment for advanced live cell imaging & microscopy.