The item is not autoclavable. The maximum recommended temperature is 70°C. See below for Maintenance & Cleaning instructions:
- Clean the filter holder regularly. The frequency of cleaning will depend on the level of contamination in the fluid being filtered.
1. Remove the holder from the plumbing system.
2. Disassemble it completely and remove all Teflon wrapping from the connector threads.
3. Clean components with a sponge, hot water, and a non-abrasive cleaner. Scrub threaded parts, recesses, and orifices with a stiff bristle brush and cleaner to remove all traces of contaminants. CAUTION: To avoid damage never use steel wool or abrasive materials on any part of the holder or support screens.
4. Rinse all parts thoroughly with hot running tap water and then rinse with cold laboratory grade water.
5. Allow the components to air dry while disassembled.
XX4304700
Portafiltri in linea 47 mm
In-Line Filter Holder 47mm
Sinonimo/i:
Portafiltro da 47 mm
Scegli un formato
326,00 €
Disponibile per la spedizione il16 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
326,00 €
Disponibile per la spedizione il16 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon knob(s) (for hand)
polypropylene (filled)
silicone seal
Livello qualitativo
Parametri
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
70 °C max. temp. at 5.5 bar
tecniche
pressure filtration: suitable
Lunghezza
12 cm
Diametro
7.6 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
13.8 cm2
Diam. prefiltro
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccordi
inlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT inlet fitting
outlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT outlet fitting
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with In-Line Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi:
•Portagomma scanalato a entrambe le estremità per una semplice installazione
•Manopole di grandi dimensioni, facili da afferrare
Numero di catalogo Descrizione
XX4304700 Portafiltri in linea 47 mm
Ricambi
XX1104715 Schermo di supporto, 47 mm, polipropilene
XX4304701 O-ring (2-131), silicone
XX4304704 Adattatore tubazione, DI 1/4 in. NPTF - 5/16 in., polipropilene
XX4304705 Manopole
Accessori
XX4304702 O-ring, (2-131), fluoroelastomero
XX4304707 Schermo di supporto in acciaio inossidabile, 47 mm
XX6200006P Pinze per filtri, estremità affilata, acciaio inossidabile
XX6700034 3 metri di tubo in PVC con diametro interno di 9,5 mm
I clienti hanno visto anche
-
Hello Dear. Is it Autoclavable?
1 risposta-