Documenti fondamentali
AP2504700
Millipore
Filtri in fibra di vetro con legante
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Sinonimo/i:
Filtro a membrana in fibra di vetro con legante, pori da 2,0 μm
Scegli un formato
100 FILTERS
75,50 €
75,50 €
Spedizione prevista il16 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
75,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
75,50 €
Spedizione prevista il16 giugno 2025Dettagli
Materiali
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Descrizione
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 47 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
1.2 mm
Dimensione pori
2.0 μm pore size
90 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: AP25
Overview
I filtri a disco Millipore in materiale fibroso sono disponibili in un′ampia gamma di portate e capacità di resa. I nostri filtri in fibra di vetro sono disponibili con o senza resine leganti e possono essere sterilizzati con OE, irradiazione gamma o autoclave (121 °C a 1 bar).
Filtri in fibra di vetro con resina legante
I filtri Millipore con resina legante hanno un′elevata resistenza a umido e sono eccellenti per l′analisi qualitativa e la pre-filtrazione, specialmente nel caso di liquidi altamente contaminati. Sono molto usati anche per la chiarificazione delle soluzioni acquose.
Tipo AP15
•Capacità di trattenimento dello sporco: minima
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Rispetto ai filtri AP15 minor capacità di ritenzione e maggiore capacità di trattenere le particelle solide
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,8 a 8,0 µm
•Uso: a monte per proteggere i filtri tipo AP15
Tipo AP25
•Rispetto ad AP20 il maggiore spessore assicura la stessa capacità di ritenzione e una maggiore capacità di trattenere le particelle solide
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,9 a 8 µm, specialmente per liquidi proteinacei o altamente contaminati
•Uso: a monte per proteggere i filtri di tipo AP15
Filtri in fibra di vetro senza resina legante
Se riscaldati, i filtri senza resina legante mantengono la propria integrità strutturale senza perdita di peso fino a 500 °C e pertanto possono essere utilizzati nell′analisi gravimetrica e per la filtrazione di gas caldi.
Tipo APFA
•Trattiene le particelle sottili con una buona efficienza, anche con portate elevate
•Consigliato per il monitoraggio delle acque reflue e la raccolta di particelle sospese nei gas (per es. i fumi di camino)
•Uso: nelle applicazioni biochimiche (per es., raccolta di cellule e filtrazione di precipitati di proteine o acidi nucleici)
Tipo APFB
•Maggiore resistenza meccanica se umido e maggiore capacità di carico rispetto ai filtri di tipo APFA
•Uso: chiarificazione di liquidi, quantificazione dei solidi in sospensioni di particelle fini e conteggio a scintillazione
Tipo APFC
•Maggiore ritenzione rispetto ai filtri APFA, specialmente per la rimozione di particolato fine e microorganismi
•Uso: determinazione dei solidi sospesi totali nell′acqua potabile
•Uso: filtrazione di precipitati di proteine o di acidi nucleici da TCA e raccolta di cellule e microorganismi
Tipo APFD
•Filtro spesso con flusso elevato e bassa ritenzione
•Uso: la chiarificazione di sospensioni contenenti particolati superiori a 1,0 µm
Tipo APFF
•Uso: filtrazione di precipitati estremamente fini, quali precipitati di proteine, acidi nucleici o sierici
•Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
Tipo AP40
•Raccomandato per i metodi standard per i solidi sospesi totali 2540D
•Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
•Mantiene l′integrità strutturale senza perdita di peso in caso di combustione a 550 °C dopo la filtrazione del campione
•Raccomandato per la determinazione della materia sospesa volatile nelle acque reflue e negli effluenti industriali
Tipo di filtro: filtro di profondità
Applicazioni
  • Prefiltrazione per filtri da 0,2 a 8,0 µm
  • Analisi qualitative
  • Chiarificazione di soluzioni acquose