Documenti fondamentali
XX3002510
Millipore
Schermo di supporto per portafiltri in acciaio inossidabile
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Schermo di supporto
Scegli un formato
1 EA
55,00 €
55,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
55,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
55,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Materiali
stainless steel
Livello qualitativo
Diametro
25 mm
Compatibilità
for use with Swinny 13
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il dispositivo permette di ultrafiltrare ed erogare piccoli volumi di solvente per semplice pressione sul bulbo in neoprene integrato nel tappo. Il dispenser, ad azionamento manuale, è caratterizzato da un portafiltro su cui si inserisce il tubo di erogazione, che permette di dirigere il solvente opportunamente filtrato verso le superfici di interesse.
Caratteristiche & Vantaggi
• Grazie alla pompa manuale integrata, non è necessaria una pompa esterna
• Contiene fino a 1 L di solvente
Applicazioni
Filtrazione del solvente prima dell′analisi della contaminazione, lavaggio con solvente di parti lavorate e di recipienti di raccolta
XX6602500 Distributore di solvente filtrato
Parti di ricambio
XX6602501 Pallone e tappo in neoprene
XX3002502 Guarnizioni per portafiltri in PTFEXX
3002510 Schermo di supporto del portafiltri in acciaio inossidabile