Documenti fondamentali
XX2604701
Millipore
Filter holder support, PVC
Scegli un formato
1 EA
254,00 €
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
254,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
PVC body
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Applicazioni
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring