XX1014732
Base in vetro e tappo Millipore per filtrazione sotto vuoto
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Sinonimo/i:
Base in vetro per filtrazione, Base per vuoto Millipore, Tappo per filtrazione
Scegli un formato
334,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
334,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Base ad imbuto e tappo forato, 47 mm, da utilizzare con lo schermo di supporto in acciaio inox (lo schermo è incluso)
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri in vetro classico Millipore da 47 mm.
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)