Documenti fondamentali
XX1014702
Millipore
Base in vetro e tappo Millipore per filtrazione sotto vuoto
47 mm, Glass frit membrane support
Sinonimo/i:
Portafiltri Millipore, Tappo in vetro
Scegli un formato
1 EA
238,00 €
238,00 €
Spedizione prevista il05 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
238,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
238,00 €
Spedizione prevista il05 giugno 2025Dettagli
Materiali
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
tecniche
vacuum filtration: suitable
Lunghezza
10.2 cm
Diametro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto accessorio per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Base e tappo da 47 mm, supporto per membrana in vetro poroso
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un accessorio per i kit di portafiltri in vetro classici Millipore da 47 mm.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. With regards to the XX1014702 Glass Base Can you please tell me the actual size of the filtration on the glass base? Ie, 100micron etc.
    1 risposta
    1. The pore size of this glass base is between 40-60 micrometers (µm).