Documenti
XX1514700
Millipore
Kit portafiltri tutto in vetro Millipore
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Sinonimo/i:
Borosilicate glass filter holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
43 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Capacità pallone
1 L
Diametro pallone
13.7 cm
Capacità imbuto
300 mL
Diam. imbuto
7.6 cm
Raccordi
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with All-Glass Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Portafiltri tutto in vetro Millipore - Kit
Supporto per membrana in fritta di vetro, 47 mm, imbuto da 300 mL
Il portafiltri tutto in vetro Millipore è stato concepito per la filtrazione di liquidi acquosi, organici o corrosivi per l′analisi della contaminazione da particolato. Il portafiltri può essere utilizzato anche per la preparazione dei solventi per HPLC. Il collegamento alla linea del vuoto è integrato nella base del portafiltri e nel tappo della beuta, sopra il livello di uscita del filtrato. Questo design impedisce l′aspirazione involontaria del filtrato nel tubo del vuoto. Inoltre, agevola il trasferimento del filtrato (ad es., i solventi per HPLC) consentendo il versamento dalla beuta di raccolta.
Questo prodotto è un kit composto dai seguenti articoli:
(numero di catalogo - descrizione)
XX1014704 - Imbuto in vetro borosilicato Millipore, 300 mL, 47 mm, codolo in vetro smerigliato
XX1014703 - Pinza a molla Millipore, 47 mm, alluminio
XX1514702 - Base e tappo in vetro Millipore, 47 mm, supporto in fritta di vetro
XX1514705 - Beuta con collo smerigliato Millipore, 1 L
Caratteristiche e vantaggi:
  • La struttura interamente in vetro assicura un′ampia compatibilità chimica.
  • Il liquido viene a contatto con le parti in vetro borosilicato; le superfici di tenuta sono in vetro smerigliato.
  • Il collegamento tra linea del vuoto e tappo della beuta semplifica il trasferimento del filtrato.
Applicazioni:
analisi di contaminazione da particolato, filtrazione di solventi per HPLC, filtrazione e chiarificazione generali
Applicazioni
Supporto per membrana in fritta di vetro, 47 mm, imbuto da 300 mL
Principio
Vuoto
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dati e prodotti di filtrazione raccomandati per il metodo OTM-45 per il monitoraggio di composti PFAS nell’aria.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Vedi tutto