Documenti fondamentali
XX1012540
Millipore
Kit portafiltri analitico in acciaio inossidabile Millipore per filtrazione sotto vuoto
Millipore Analytical Stainless Steel Filter Holder for Vacuum Filtration - Kit
25 mm, Stainless steel funnel with glass membrane support, 50 mL funnel
Sinonimo/i:
Portafiltri da vuoto, Portafiltro in acciaio inossidabile
Scegli un formato
1 EA
1.100,00 €
1.100,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.100,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
1.100,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Materiali
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s)
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
12.6 cm
Diametro
5.1 cm (2.0 in.)
Diam. filtro
25 mm
Superficie filtrante
2.8 cm2
Capacità imbuto
50 mL
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Kit portafiltri analitico in acciaio inossidabile Millipore
25 mm, imbuto in acciaio inossidabile con supporto per membrane in vetro, imbuto da 50 mL
I portafiltri analitici in acciaio inossidabile sono progettati per la filtrazione sotto vuoto di campioni per l′analisi della contaminazione batteriologica o da particolato.
Questo prodotto è un kit composto dai seguenti articoli:
(Numero di catalogo - descrizione)
XX1012542 - Base a imbuto di vetro e tappo forato Millipore, 25 mm, schermo di supporto in acciaio inossidabile, schermo incluso
XX1012503 - Pinza a molla Millipore, 25 mm, alluminio
ALIGNED25 - guida per l′allineamento Millipore, 25 mm, 5 pz.
Caratteristiche & vantaggi
• Disponibile in tre diametri diversi, con imbuti di quattro possibili dimensioni per gestire campioni fino a 250 mL di volume
• Il portafiltro con l′imbuto da 250 mL è attrezzato con un coperchio per imbuto, che può essere ventilato utilizzando un′unità filtrante accessoria
• Può essere autoclavato o sterilizzato alla fiamma
Applicazioni
Analisi della contaminazione batteriologica o da particolato
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. Astana
    • Recensione 1
    • Voto 1
    3 su 5 stelle.
    Good
    Good job, thanks for providing all needed information
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Sigma-Aldrich Corporation:
      Thank you for taking the time to leave a review. We are happy to hear that you received all the necessary information with this product. If you need any further assistance please do not hesitate to contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket.