Documenti fondamentali
XF2014756
Millipore
Millipore Stainless Steel Funnel for Vacuum Filtration
funnel capacity 250 mL, filter diam. 47 mm, stainless steel funnel(s)
Scegli un formato
1 PKG
347,00 €
347,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
347,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
NACRES:
NB.43
347,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Materiali
stainless steel funnel(s)
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
250 mL
Descrizione generale
XF2014756 replaces item XF2004756.
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore stainless steel vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 47 mm Analytical Stainless Steel Filter Holder Kits.
Applicazioni
250mL, 47 mm, Stainless Steel