Documenti fondamentali
UFSC05001
Cella con agitatore Amicon® da 50mL
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Sinonimo/i:
Cella con agitatore
Scegli un formato
1 EA
1.450,00 €
1.450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.450,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
1.450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
316 stainless steel ring(s) (stir bar retaining)
316 stainless steel washer
Nylon connections (Luer on filtrate tubing)
Tygon® tubing (filtrate; E-3603)
polyacetal base
polyacetal support (for stir bar)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone body
polysulfone cap
polysulfone holder (for membrane)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon®
Parametri
50 mL process volume
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
11.7 cm (4.6 in.)
Diam. filtro
44.5 mm
Superficie filtrante
13.4 cm2
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
La cella con agitatore Amicon assicura alte portate con le soluzioni contenenti macrosoluti fino a una concentrazione del 10%. Consente di eseguire rapidamente la concentrazione, ma è possibile anche operare la rimozione dei sali prima della concentrazione nella stessa unità.
Principio
Pressione
Linkage
Sostituisce: 5122
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I troubleshoot the issue with ufsc05001 where, during the process of diafiltration to push liquid into the stirred cell, the liquid is added too fast and overflows?
    1 risposta
    1. Here are the troubleshooting steps for the dialysis set-up and nitrogen escape from the top lead seal:
      1) Before starting the diafiltration, customers should run gas pressure directly to the stirred cell for 5-10 seconds with the selector valve in “gas” mode.
      2) Petroleum jelly will likely be required to completely seal the top gasket of the stirred cell.
      Utile?
  2. Is the membrane holder for the Amicon Stirred Cell UFSC05001 sold as a replacement part?
    1 risposta
    1. No, the membrane holder component of the UFSC Amicon Stirred Cells is not sold separately.