Documenti fondamentali
UFSC050SL
Millipore
Amicon® Stirred Cell 50mL Seal Kit (3 each o-ring and gasket)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Scegli un formato
1 EA
120,00 €
120,00 €
Spedizione prevista il31 luglio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
120,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
120,00 €
Spedizione prevista il31 luglio 2025Dettagli
Materiali
silicone O-ring
silicone gasket
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon®
Parametri
50 mL process volume
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
11.7 cm (4.6 in.)
Diam. filtro
44.5 mm
Superficie filtrante
13.4 cm2
Condizioni di spedizione
ambient
Principio
Pressure
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protocolli
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.