Documenti fondamentali
TANKVNT22
Milli-Q
Filtro di sfiato
pore size 0.22 μm, carbon, and soda lime, Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks
Scegli un formato
2 PKG
1.070,00 €
1.070,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 PKG
1.070,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.24
1.070,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
impiego
(for type 3 water)
Confezionamento
pkg of 2 units
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Altezza
33 cm (12.8 in.)
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Compatibilità
for use with SDS
for use with tanks
Descrizione generale
  • Il filtro di sfiato protegge l′acqua pura ad alta sensibilità conservata nei serbatoi di stoccaggio da possibili contaminanti ambientali come anidride carbonica, particelle, microrganismi e composti volatili organici che provengono principalmente dall′atmosfera del laboratorio.
  • I filtri di sfiato contengono una combinazione di mezzi di purificazione selezionati con cura per rimuovere i contaminanti aerodispersi che potrebbero peggiorare la qualità dell′acqua purificata durante la sua conservazione. La calce sodata contenuta evita la contaminazione da parte della CO2.
  • Le cartucce sono fabbricate in polipropilene, polietersolfone e in resina stirene-acrilonitrile.
Applicazioni
Il filtro di sfiato offre una protezione eccellente nei confronti dei contaminanti aerodispersi.
Caratteristiche e vantaggi
Calce sodata per la rimozione del diossido di carbonio.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany