Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
TANKMPKXC
Filtro di sfiato
Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks of Milli-Q® CLX 7000 series systems
Sinonimo/i:
Filtro di sfiato con trappola per CO2 (CLRW)
Prodotti consigliati
Materiali
cartridge (polypropylene, PES and SAN)
Livello qualitativo
Composizione
Soda Lime for Carbon Dioxide removal
Confezionamento
pkg of 1 unit
Dimensione pori
0.65 μm pore size
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
- Il filtro di sfiato con trappola per CO2 è progettato per proteggere riserve d′acqua pura destinate a impieghi particolarmente delicati da possibili contaminanti ambientali. Tra questi rientrano: biossido di carbonio, particelle, microrganismi e composti volatili organici che provengono principalmente dall′atmosfera del laboratorio.
- I filtri di sfiato contengono una combinazione di mezzi di purificazione selezionati con cura per rimuovere contaminanti aerodispersi che, durante la conservazione, potrebbero peggiorare la qualità dell′acqua purificata.
- La cartuccia del filtro è costruita in polipropilene, polietere solfone e una resina in stirene-acrilonitrile, e viene assemblata accuratamente mediante un processo senza diclorometano (DCM).
- Per risultati ottimali, il filtro di sfiato deve essere sostituito una volta all′anno.
- Da usare nei serbatoi di stoccaggio per l′acqua dei sistemi Milli-Q® della serie CLX 7000.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Assicura che la qualità dell′acqua nel serbatoio di stoccaggio mantenga le necessarie specifiche di qualità dell′acqua CLRW.
Il filtro di sfiato è dotato di:
- un filtro idrofobo da 0,65 μm per evitare che particelle e batteri entrino nel serbatoio
- calce sodata per la rimozione del diossido di carbonio
- carbone attivo per l′assorbimento di composti organici volatili.
-
What are the storage conditions for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How are consumables changed?
1 risposta-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Utile?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 risposta-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Utile?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 risposta-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Utile?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 risposta-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Utile?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 risposta-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Utile?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 risposta-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Utile?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 risposta-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Utile?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 risposta-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Utile?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 risposta-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.