The shelf life is 2 years for all consumables kept in the recommended storage conditions (temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%). Contact your local representative (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for more information.
KVGLA1TTT1
Capsula Opticap® XLT con membrana Durapore® da 0,22 µm
Opticap® XLT 10, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XLT10 Durapore 0.22 μm 1-1/2 in. TC/TC
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XLT 10
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
37.6 cm (14.8 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante
0.69 m2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Amp. ingresso/ uscita
15.2 cm (6.0 in.)
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤25 mg/capsule
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Altre note
- Ritenzione di organismi: microrganismo
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: biotrattamento
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
3 cicli da 60 min in autoclave a 126 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Risultati analitici
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the shelf life for Filter?
1 risposta-
Utile?
-
-
How are consumables changed?
1 risposta-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Utile?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 risposta-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Utile?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 risposta-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Utile?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 risposta-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Utile?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 risposta-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Utile?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 risposta-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Utile?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 risposta-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Utile?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 risposta-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Utile?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 risposta-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.