Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
TANKMPK02
Filtro di sfiato per serbatoi in PE (acqua di Tipo 3)
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Sinonimo/i:
Filtro di sfiato
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Confezionamento
pkg of 1 unit
Altezza
6 cm (2.4 in.)
Diam. connessione ingresso
1/4 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.65 μm pore size
Raccordi
NPT inlet connection
outlet hose barb
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs™ Essential
for use with RiOs™
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
A vent filter acts by filtering the air that enters the water reservoir. Via via che il serbatoio si svuota dell′acqua che contiene, l′aria che entra nel sistema passa attraverso il filtro.
The filter¢s cartridge is constructed from polypropylene, polyethersulfone (PES) and styrene-acrylonitrile (SAN), and it is carefully assembled following a dichloromethane (DCM)-free process.
Per prestazioni ottimali, questo filtro di sfiato viene sostituito ogni anno.
Per serbatoi di stoccaggio in PE 30/60/100 alimentati con acqua osmotizzata (RO - Tipo 3) prodotta da sistemi RiOs™, RiOs™ Essential, Direct-Q® e Milli-Q® Direct.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Allows to guarantee that storage tank water quality is maintained to meet the required water quality specifications.
- Il filtro di sfiato è costituito da due dischi a membrana idrofobi da 0,65 μm per la ritenzione di particelle e batteri.
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazione: comuni analisi di laboratorio
- Uso previsto: Purificazione dell′aria
- Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane da 0,65 μm. Consultare la sezione “Come usare il sistema” nella guida all′uso dell′apparecchiatura (fornita col sistema)
- Precauzioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
I clienti hanno visto anche
-
What are the storage conditions for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How are consumables changed?
1 risposta-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Utile?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 risposta-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Utile?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 risposta-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Utile?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 risposta-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Utile?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 risposta-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Utile?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 risposta-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Utile?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 risposta-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Utile?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 risposta-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Utile?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 risposta-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.