Vai a
MXPESP18N
Valvola di campionamento sanitario MicropreSure®
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Sinonimo/i:
Valvola di campionamento in acciaio inossidabile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
564,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
564,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
316L stainless steel
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
valve size
1/8 in.
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
shipped in
ambient
General description
La valvola di campionamento sanitario MicropreSure® è un accessorio del campionatore MicropreSure®, un dispositivo per il campionamento e la filtrazione in linea che semplifica le analisi microbiologiche in-processo. Dal design semplice e protettivo, consente di processare i campioni asetticamente al punto di raccolta, riducendo pertanto il rischio di contaminazione. La valvola di campionamento sanitario viene installata sull′uscita della porta di campionamento con raccordo tri-clover.
Application
La valvola di campionamento sanitario MicropreSure® viene utilizzata per il campionamento e la filtrazione in linea di liquidi acquosi come birra, latticini, acqua in bottiglia, prodotti farmaceutici, bibite, sidro, bevande per sportivi e vino per la determinazione della carica microbica.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXPESP14NMXPESPTCLMXPESP5CN
description
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, 316L stainless steel
description
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
Accessory used in On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 numbers
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
polypropylene cap
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
valve size
1/8 in.
valve size
1/4 in.
valve size
1-1/2 in.
valve size
-
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)