Documenti fondamentali
PR0G0TNP2
Milli-Q
Blocco di pretrattamento Progard®
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from water components
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard® TNP2
Scegli un formato
1 EA
481,00 €
481,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
481,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
481,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
EPDM rubber
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Progard®
Altezza
39.5 cm (15.5 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<2000 ppb
Residuo alogenato
<3 ppm (Cl2)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento Progard® TNP2 pretratta l′acqua di rete rimuovendo particelle di grandi dimensioni, composti organici e cloro libero. Protegge la membrana per osmosi inversa (RO) dallo sporcamento organico e dall′ossidazione causata dal cloro.
Il blocco di pretrattamento Progard® TNP2 garantisce durata e prestazioni ottimali al sistema per la purificazione dell'acqua.
La sostituzione dei consumabili, allorché segnalata dal sistema, è fondamentale per garantire che le prestazioni del sistema rispettino le specifiche.
Progettato per l′impiego con i sistemi di purificazione dell′acqua AFS® Essential, Elix® Advantage, Elix® Reference, Elix® Essential, Milli-Q® Integral e RiOs Essential.
Applicazioni
Rimuove cloro libero, sostanze organiche e particelle per proteggere la membrana da RO.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il blocco di pretrattamento Progard® TNP2 è realizzato in polipropilene ed EPDM.
  • Adatto per alimentazione con acqua di rete con indice di densità di sostanze fini colloidali (SDI) < 12 e livelli di Cl2 < 3 ppm e di TOC < 2.000 ppb.
  • La matrice a base di carbone attivo di origine naturale caratterizzata da un′elevata area superficiale e una rapida cinetica di adsorbimento, è in grado di trattare acqua di rete contenente fino a 3 ppm di cloro e 2.000 ppb di TOC. Rimuove il cloro libero e i composti organici.
  • Per prevenire la proliferazione batterica, il carbone attivo naturale prescelto è stato impregnato d′argento, un batteriostatico di comprovata efficacia.
  • Grazie a un′elevata capacità e a una ritenzione ottimale, il filtro di profondità è in grado di tollerare valori di SDI dell′acqua di alimentazione fino a 12 e di rimuovere le particelle.
  • Tracciabilità totale con l′etichetta e-Sure che, utilizzando la tecnologia RFID, assicura la visibilità istantanea dei parametri del blocco di purificazione, prestazioni del sistema sicure e ottimali e la piena tracciabilità.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 risposta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Utile?
  2. How are consumables changed?
    1 risposta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Utile?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 risposta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 risposta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 risposta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 risposta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Utile?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Utile?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 risposta
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.