Documenti fondamentali
SX1310R
Supelco
Spill Kit, Acid Replacement Kit
SpillSolv®
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Componenti
6 x 1kg bottles Acid Neutralizer.
Note legali
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2