Documenti fondamentali
8.00472
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Isobutyric acid, 2-Methylpropionic acid
Scegli un formato
100 ML
37,10 €
1 L
63,80 €
37,10 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
37,10 €
1 L
63,80 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-195-7
NACRES:
NA.22
37,10 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
455 °C
Potenza
266 mg/kg LD50, oral (Rat)
475 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.6-7.3 % (v/v)
pH
2.3 (25 °C, 500 g/L in H2O)
Punto di fusione
-46 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C
Solubilità
618 g/L
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup