Documenti
1.12576
Supelco
Chemizorb® Hg
reagents and accessories for absorption of mercury
Sinonimo/i:
Mercury Absorbent
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.51
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
AAS: suitable
Dimensione particelle
<63 μm
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Reagents and accessories for absorption of mercury
Risultati analitici
Identity: passes test
Citric acid solution: about 20 %
Note legali
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2