Documenti
1.01591
Supelco
Chemizorb® HF
Absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator
Sinonimo/i:
HF Absorbent
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.51
Tensione di vapore
<20 hPa ( 20.0 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder (or fine grains)
Densità bulk
180 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Identity: passes test
capacity (for acid): ≥ 60 %
Note legali
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3