SX0205
Argento nitrato
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Impurezze
≤0.01% Substances not precipitated by HCl
Colore
colorless
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
444 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
2160 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Chloride (Cl): 5ppm max
Clarity of solution: To pass test
Color: Colorless
Copper (Cu): 2ppm max
Form: Crystals
Free acid: To pass test
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.001% max
Substances not precipitated by HCl: 0.01% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3