STBMRFA12DP
Fluido A in doppio involucro
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, double packed of 12 bottles
Sinonimo/i:
Fluido A, Fluido di lavaggio, Fluido di risciacquo
Prodotti consigliati
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Stato
liquid
Caratteristiche
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
Confezionamento
double packed of 12 bottles
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacità
125 mL
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Determinazione della carica microbica
Componenti
Terreno di coltura
Note legali
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1