Documenti fondamentali
1.46415
Millipore
Fluido A
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 6 bottles
Sinonimo/i:
Fluido A secondo USP, Liquido di risciacquo, liquido di lavaggio
Scegli un formato
6 X 300 ML
70,20 €
70,20 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 X 300 ML
70,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106214
NACRES:
NA.74
70,20 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid (ready-to-use)
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pack of 6 bottles
Capacità bottiglia
500 mL
bottle filling volume
300 mL
Capacità
500 mL
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
nonselective for
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Il liquido A è una soluzione di lavaggio idonea a effettuare test di sterilità di soluzioni acquose o solidi solubili con filtrazione su membrana.
Applicazioni
Il liquido A è usato per l′analisi della sterilità di soluzioni acquose o prodotti farmaceutici idrosolubili con il metodo della filtrazione su membrana.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di limpidezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1