Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
MMSMCRA48
Millipore
Piastre con terreni a basso contenuto di nutrienti MILLIFLEX OASIS® R2A
Milliflex Oasis® Culture Media Plate
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
Sinonimo/i:
Piastra per terreni di coltura Milliflex Oasis®, Piastra in agar pronta all’uso per il sistema Milliflex Oasis®, codice colore blu
Scegli un formato
48 EACH
440,00 €
440,00 €
Spedizione prevista il16 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EACH
440,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
440,00 €
Spedizione prevista il16 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
blue polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
(EP, USP, JP)
Sterilità
aseptically filled
Stato
plate (Pre-poured agar)
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pk of 48 tests
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Compatibilità
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with MILLIFLEX OASIS® system
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Le piastre con terreni a basso contenuto di nutrienti MILLIFLEX OASIS® R2A sono terreni a base di agar pronti per l′uso per analisi comode, rapide e affidabili. Queste piastre esclusive con codice colore azzurro consentono di controllare i passaggi critici della manipolazione durante tutto il flusso di lavoro insieme al sistema MILLIFLEX OASIS®. Sono prodotte e sottoposte al CQ in conformità con i requisiti dell′industria farmaceutica. Le piastre possono essere impilate e bloccate garantendo la sicurezza nel trasporto al riparo da aperture accidentali. Il vassoio per imbuti vuoto può essere usato anche come rack di incubazione.
La funzionalità MILLIFLEX TRACE® assicura una tracciabilità totale grazie all'identificazione con codici a barre 2D unici e alle etichette staccabili. Se mantenute chiuse, a differenza delle piastre di Petri standard queste piastre rimangono sigillate, il che riduce la condensazione e la disidratazione e ne allunga il tempo di conservazione, grazie ad una validità di lunga scadenza.
Applicazioni
Le piastre con terreni a basso contenuto di nutrienti MILLIFLEX OASIS® R2A sono utilizzate per il recupero della conta in piastra di batteri eterotrofi stressati ritrovati in vari tipi di acque, in particolare in acque di elevata purezza, birra e acqua in bottiglia. Vengono utilizzati diffusamente nell′industria farmaceutica e cosmetica.
Stato fisico
48 piastre di agar preriempite pronte all′uso
Risultati analitici
Le colonie appaiono da limpide a bianco crema, alcune possono produrre pigmenti.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto