SCT272
BioTracker™ Red Mitochondria Live Cell Probe 400 μL
Human
Sinonimo/i:
mitochondria dye, mitochondria live cell dye, mitochondria probe, mitochondrial live cell dye, red mitochondria dye, red mitochondria probe
About This Item
Prodotti consigliati
product name
BioTracker™ Red Mitochondria Live Cell Probe 400 μL,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 400 μL
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup