Vai a
53271
Mito Red
suitable for fluorescence, ≥70% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,6-Bis(diethylamino)-9-[2-(4-methylcoumarin-7-yloxycarbonyl)phenyl]xanthylium chloride, Rhodamine B 4-methylumbelliferyl ester chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
8 x 50 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
326,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H37ClN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
637.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116100
MDL number:
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccccc3C(=O)Oc4ccc5C(C)=CC(=O)Oc5c4)c6ccc(cc6[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C38H37N2O5.ClH/c1-6-39(7-2)25-14-17-31-33(21-25)44-34-22-26(40(8-3)9-4)15-18-32(34)37(31)29-12-10-11-13-30(29)38(42)43-27-16-19-28-24(5)20-36(41)45-35(28)23-27;/h10-23H,6-9H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XCVSDCPWJRHMSZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Mito Red is a cell membrane permeable rhodamine based dye. It localizes mitochondria, and emits red fluorescence. The interaction of Mito Red with mitochondria depends of the membrane potential of the mitochondria. Mitochondria can be stained with 20-200 nM of Mito Red.
Application
MitoRed (Mito Red), a vital dye and mitochondrial stain, is used to indicate the status of mitochondria under various physiological and physical conditions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
72210SCT09383689
Mito Red suitable for fluorescence, ≥70% (HPLC)
Sigma-Aldrich
53271
Mito Red
Neutral Red suitable for microscopy
Sigma-Aldrich
72210
Neutral Red
Rhodamine B suitable for fluorescence
Sigma-Aldrich
83689
Rhodamine B
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
form
solid
form
powder or crystals
form
lyophilized
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
assay
≥70% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)