F2302
Fractalkine Peptide
>97% (SDS-PAGE), lyophilized powder, mouse recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
CX3CL-1, Neurotactin
Scegli un formato
628,00 €
Scegli un formato
About This Item
628,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fractalkine, Chemokine Domain from mouse, >97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.3-3 μg/mL
PM
calculated mol wt ~9.5 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Cx3cl1(20312)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?