SCT246
BioTracker BioCyTASQ G-Quadruplex (G4) Cell Probe
Sinonimo/i:
G quadruplex probe, G4 ligand, G4 probe, G4 tetrad probe, Live Cell Imaging Probe
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
vial of 1 mg
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
DNA sequencing: suitable
RNA extraction: suitable
nucleic acid detection: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
The BioTracker™ BioCyTASQ G-quadruplex G4 cell probe is optimized for detection of G-quadruplexes. BioCyTASQ utilizes the template-assembled synthetic G-quartets (TASQ) concept as a biomimetic ligand for G-quadruplexes, a design which results in high specificity for folded G4.
References
1. Nat. Chem. 2021, 13(7): 626-633
2. ACS Chem Biol. 2021, 16(5): 905-914
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3