RAWP09025
Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size
Scegli un formato
168,00 €
Scegli un formato
About This Item
168,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore™
Millipore
Parametri
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
5%
Indice di rifrazione
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
1.2 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)