Isopore membranes should be handled carefully using appropriate forceps, such as Millipore forceps (Catalog No. XX6200006P). Avoid touching the membrane with fingers. Membranes should be used with the shiny side up.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 filters | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 230,00 € |
Informazioni su questo articolo
230,00 €
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Caratteristiche & vantaggi:
•la struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificando il conteggio e l′analisi
•le membrane Isopore non si macchiano, riducendo così l′interferenza dello sfondo
•non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi
•in microscopia ottica a trasmissione, il materiale translucido non richiede diafanizzazione (disponibili anche nella variante marrone)
Applicazioni:
monitoraggio dell′aria, microscopia ad epifluorescenza, saggi di chemiotassi
Application
- Chemiotassi
- Saggi biologici
- Citologia
- Monitoraggio dell′aria
- Analisi SEM (microscopia elettronica a scansione)
- Test di sterilità
- Analisi di microplastiche
- Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| pore size 0.22 μm pore size, 13.8 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 13.8 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 13.8 % porosity |
| parameter 140 °C max. temp., 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp. | parameter 140 °C max. temp., ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
| diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 47 mm | diam. 13 mm |
| material white filter, plain filter, polycarbonate membrane | material polycarbonate membrane, white filter, plain filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material white filter, plain filter, polycarbonate membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,22 μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
I use it often to filter cells. I was just wondering if it matters which side of the filter I use? Are we supposed to use it the way they come in the box? So that the top of the filter is always used as the part to put the cell suspension on?
1 risposta-