Vai a
18-152
Streptavidina, coniugata con HRP
1 mg Streptavidin, HRP conjugate for ELISA, Western Blotting, ICC & IHC.
Sinonimo/i:
detection reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
327,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
327,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
Application
La streptavidina coniugata alla perossidasi di rafano (HRP) è stata utilizzata nei seguenti metodi:
  • saggio immunoenzimatico ELISA su cellule
  • ELISA sandwich
  • test di microneutralizzazione.
Biochem/physiol Actions
La streptavidina legata covalentemente alla perossidasi di rafano (HRP) è usata nei metodi di rilevazione enzimatici. L'enzima coniugato catalizza la degradazione di particolari substrati con produzione di un segnale.
Physical form
0,05M HEPES, 0,1M Na2SO4, pH6.8, conservante.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
18-160WBULP-100MLWBULP-20ML
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoblotting: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoblotting: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Streptavidina, coniugata con HRP
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c