Documenti fondamentali
NY4109000
Millipore
Filtri a membrana in nylon con pori da 41,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
Scegli un formato
50 FILTERS
316,00 €
316,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 FILTERS
316,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
316,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
50 μm
Dimensione pori
31 % porosity
41.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • I filtri a rete di nylon sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni di pori per adattarsi alle esigenze della tua applicazione.
  • Offrono un'ampia compatibilità chimica e resistono ai solventi aggressivi.
  • Sono ideali per la rimozione e la chiarificazione delle particelle, la filtrazione dei solventi, l'analisi delle particelle.
Applicazioni
  • Raccolta di alghe e cellule
  • Analisi di particelle
  • Filtrazione di particolato di grandi dimensioni
  • Tossicologia e screening di farmaci suC. Elegans e Zebrafish (Danio rerio)
  • Filtro di fondo per sistemi di imaging di particelle
  • Prefiltrazione di solventi
Controllo di vernici