Documenti fondamentali
NY2009000
Millipore
Filtri a membrana in nylon con pori da 20,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diam. filtro
90 mm
Spessore
55 μm
Dimensione pori
14 % porosity
20.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: NY20
I filtri in nylon sono compatibili con un′ampia varietà di solventi. Sono disponibili due tipologie di filtro: 1) filtri a membrana di Nylon con pori tra 0,20 e 1,2 µm, e 2) filtri a rete intrecciata con apertura delle maglie da 5 a 180 µm.
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi di particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla componentistica nel settore automotive
Tipo di filtro: filtro a rete
Applicazioni
  • Raccolta di alghe e cellule
  • Analisi di particelle
  • Filtrazione di particolato di grandi dimensioni
  • Tossicologia e screening di farmaci suC. Elegans e Zebrafish (Danio rerio)
  • Filtro di fondo per sistemi di imaging di particelle
  • Prefiltrazione di solventi
  • Controllo di vernici
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13