NY1H09000
Filtri a membrana in nylon con pori da 100,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
Scegli un formato
362,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
362,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Descrizione
100.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
80 μm
Dimensione pori
100.0 μm pore size
44 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Raccolta di alghe e cellule
- Analisi di particelle
- Filtrazione di particolato di grandi dimensioni
- Tossicologia e screening di farmaci suC. Elegans e Zebrafish (Danio rerio)
- Filtro di fondo per sistemi di imaging di particelle
- Prefiltrazione di solventi
Controllo di vernici
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13