NY1009000
Filtri a membrana in nylon con pori da 10,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
Scegli un formato
348,00 €
Scegli un formato
About This Item
348,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Descrizione
10.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
65 μm
Dimensione pori
10.0 μm pore size
6 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla ---componentistica nel settore automotive
Applicazioni
- Raccolta di alghe e di cellule
- Analisi delle particelle
- Filtrazione di particelle di grandi dimensioni
- Studi tossicologici e screening di farmaci su C. elegans e zebrafish
- Filtro del fondo per i sistemi di imaging delle particelle
- Prefiltrazione di solventi
Monitoraggio delle vernici
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13