Documenti
NY1004700
Millipore
Filtro a rete in nylon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in nylon con pori da 10,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Descrizione
10.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diam. filtro
47 mm
Spessore
65 μm
Dimensione pori
10.0 μm pore size
6 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: NY10
I filtri di nylon sono compatibili con una vasta gamma di solventi. Sono disponibili due tipi: 1) Filtri a membrana in nylon con dimensioni dei pori variabili da 0,20 a 1,2 µm; 2) Filtri a rete intrecciati con aperture variabili da 5 a 180 µm.
Il nostro filtro a rete intrecciato in nylon da 5 µm (NY054700) trova ampio impiego nell′industria automobilistica per le analisi della pulizia.
Caratteristiche e vantaggi:
•Disponibilità di un′ampia gamma di dimensioni dei pori
•Resistenza ai solventi aggressivi
Applicazioni:
Rimozione delle particelle e chiarificazione; filtrazione del solvente; analisi delle particelle; monitoraggio della tintura; analisi della pulizia in ambito automobilistico
Tipo di filtro: Filtro a rete
Applicazioni
  • Raccolta di alghe e di cellule
  • Analisi delle particelle
  • Filtrazione di particelle di grandi dimensioni
  • Studi tossicologici e screening di farmaci su C. elegans e zebrafish
  • Filtro del fondo per i sistemi di imaging delle particelle
  • Prefiltrazione di solventi
Monitoraggio delle vernici
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13