NAU0020L30EP5
Gruppo sacca Mobius® Silver con porte sull′estremità
20L Standard PureFlex™
Sinonimo/i:
Mobius®, Silver, 20 L Standard PureFlex™ End Ported Bag
Scegli un formato
551,00 €
Spedizione prevista il12 agosto 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
551,00 €
Spedizione prevista il12 agosto 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PureFlex™ film (with hanger and support rod)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parametri
20 L sample volume
Lunghezza
65.4 cm (25.7 in.)
Larghezza
43.1 cm (16.9 in.)
Raccordi
female Luer outlet fitting (with cap)
Categorie correlate
Componenti
C-Flex 374 tubing, 3/8 in. ID x 5/8 in. OD, 18 in. long
Platinum-cured Silicone, 1/4 in. ID x 1/2 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp
Note legali
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.