Documenti fondamentali
MX0214
Sigma-Aldrich
D-mannitolo
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Mannite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721898
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-711-8
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Colore
white
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
290-295 °C/4 hPa
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Solubilità
213 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Azioni biochim/fisiol
Un alcool dal sapore di zucchero dolce. Usato in test di inibizione del sapore dolce.
Risultati analitici
ColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxLoss on drying (105°C)0.05% maxReducing sugarsTo pass testResidue after ignition0.01% maxSpecific rotation [a]25/D+23.3-+24.3°Titrable acid0.0008meq/g max
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
D-mannitolo suitable for microbiology
Millipore
1.05982
D-mannitolo
D-mannitolo tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
17311
D-mannitolo
D-mannitolo BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-mannitolo
D-mannitolo ≥98% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
M1902
D-mannitolo