Documenti fondamentali
MS0PNMS01
Millipore
MSOpener Stainless Steel Support for Manifold
Scegli un formato
1 EA
1.800,00 €
1.800,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.800,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
1.800,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Produttore/marchio commerciale
MicropreSURE®
Livello qualitativo
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
MicropreSure On-Line Filtration Samplers simplify in-process microbiological testing.
Note legali
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing