Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 159,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Packaging:
pack of 25 ea
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartipackaging
pack of 25 ea
dialyser capacity
500-1,500 μL
diam.
16 mm
pore size
500 Da MWCO
storage temp.
2-8°C
General description
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Application
Cellulose acetate membrane has been used in the removal of unreacted substances from the media. It has also been used in the ultrafiltration of water.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description dialyser capacity 500-1,500 μL, MWCO 500 Da, diam. 16 mm | description dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm | description cellulose acetate circles (OE 66), 0.2 μm, 25 mm 100/pk | description cellulose acetate circles (OE 67), 0.45 μm, 25 mm 100/pk |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 100 | packaging pack of 100 |
| pore size 500 Da MWCO | pore size 500 Da MWCO | pore size 0.2 μm | pore size 0.45 μm |
| dialyser capacity 500-1,500 μL | dialyser capacity 10-200 μL | dialyser capacity - | dialyser capacity - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| diam. 16 mm | diam. 11 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate membrane
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?