Documenti fondamentali
11644793001
Roche
Kit per il rilevamento della citotossicità (LDH)
suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection, sufficient for ≤2,000 tests
Sinonimo/i:
LDH
Scegli un formato
2000 TESTS
796,00 €
796,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2000 TESTS
796,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
796,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
impiego
sufficient for ≤2,000 tests
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
protein quantification: suitable
λmax
490 nm
applicazioni
cell analysis
detection
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Un′alternativa non radioattiva al saggio del rilascio di [51Cr] e [3H]-timidina.
Saggio colorimetrico per la quantificazione della morte e della lisi cellulare, in base alla misurazione dell′attività della lattato deidrogenasi (LDH) rilasciata dal citosolo delle cellule danneggiate nel supernatante.
Applicazioni
Il kit per il rilevamento della citotossicità (LDH) è un metodo semplice e rapido per quantificare la citotossicità/citolisi in base alla misurazione dell′attività della LDH rilasciata dalle cellule danneggiate nel formato piastra da 96 pozzetti. Il kit può essere quindi utilizzato in molti sistemi cellulari in vitro diversi tra loro, quando si verifica il danneggiamento della membrana plasmatica. Per esempio:
  • Rilevamento e quantificazione della citotossicità mediata dalle cellule
  • Determinazione della citolisi indotta dai mediatori
  • Determinazione del potenziale citotossico dei composti nella ricerca ambientale e medica e nelle industrie alimentari, cosmetiche e farmaceutiche[1][2][3]
  • Determinazione della morte cellulare nei bioreattori
  • Test di biocompatibilità di varie matrici tridimensionali impiegate nell′ingegneria dei tessuti per la crescita delle cellule ossee[4][5]
Confezionamento
1 kit comprende 2 componenti.
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: Flaconcino 1 Catalizzatore:
Ricostituire il liofilizzato in 1 ml di acqua bidistillata per 10 minuti e mescolare accuratamente.
Flaconcino 2 Soluzione colorante:
Soluzione pronta all′uso.
Miscela di reazione
Per 100 test: Poco prima dell′uso, mescolare 250 μl del flaconcino 1 con 11,25 ml del flaconcino 2.
Per 400 test: Poco prima dell′uso, aggiungere il volume totale di catalizzatore (1 ml) al volume totale
di soluzione colorante (45 ml) e mescolare bene.
Nota: La miscela di reazione non può essere conservata; deve essere preparata subito prima dell′uso.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): 2-8 °C
Il liofilizzato è stabile a 2-8 °C.
La soluzione di catalizzatore ricostituito è stabile per quattro settimane se conservata a 2-8 °C.
Una volta scongelata, la soluzione colorante è stabile per qualche settimana se conservata a 2-8 °C.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sabine Sewing et al.
PloS one, 11(7), e0159431-e0159431 (2016-07-22)
Single stranded oligonucleotides (SSO) represent a novel therapeutic modality that opens new space to address previously undruggable targets. In spite of their proven efficacy, the development of promising SSO drug candidates has been limited by reported cases of SSO-associated hepatotoxicity.
Volker Gassling et al.
Clinical oral implants research, 24(3), 320-328 (2011-11-19)
The loss of jaw bone caused by different kinds of pathologies leads to dysfunction and reduced quality of life in affected patients. Thus, the pivotal goal in bone tissue engineering is to reconstruct these defects. The essential precondition for new
Guo-qian He et al.
Molecular brain, 8, 88-88 (2015-12-25)
Growth arrest and DNA-damage inducible protein 45 beta (Gadd45b) is serving as a neuronal activity sensor. Brain ischemia induces the expression of Gadd45b, which stimulates recovery after stroke and may play a protective role in cerebral ischemia. However, little is
Kacper A Wojtal et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(7), G673-G688 (2014-06-28)
Solute carrier (SLC) transporters mediate the uptake of biologically active compounds in the intestine. Reduced oxygenation (hypoxia) is an important factor influencing intestinal homeostasis. The aim of this study was to investigate the pathophysiological consequences of hypoxia on the expression
M C Skinner et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(2), 627-636 (2009-12-17)
Topical microbicides for prevention of sexually transmitted diseases (STDs) would be especially useful for women who are not able to persuade their partner(s) to take precautions. Many topical microbicides are in various stages of development, based on a variety of
Articoli
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Contenuto correlato
Cytotoxicity Detection Kit (LDH) Protocol & Troubleshooting