Vai a
MXLMC0120
Piastre Milliflex® per terreno di coltura liquido
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
120 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
406,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116129
406,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
styrene-acrylonitrile (SAN)
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile
form
plate (liquid agar)
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
®®® La cassetta di agar preriempita aiuta a snellire il flusso di lavoro della determinazione della contaminazione microbica con assicurazione della qualità ed evitando i rischi di contaminazione esogena. Each plate can hold approximately 2mL of a liquid media dispensed by the user. ®®
Application
® È usato diffusamente nell′industria farmaceutica, cosmetica e di produzione della birra.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXSMC0120MXSMTLP48MXSMCMC24
description
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
description
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
description
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, for heterotrophic bacteria, pack of 48, suitable for bioburden testing
description
MacConkey Agar, for lactose-fermenting bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
form
plate (liquid agar)
form
plate (solid agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
agency
EP, USP
agency
-
agency
International standards
agency
International standards
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)