MABN757
Anti-Beta-glucosidase 2 (GBA2) Antibody, clone 4A12
clone 4A12, from rat
Sinonimo/i:
Non-lysosomal glucosylceramidase, Beta-glucocerebrosidase 2, Beta-glucosidase 2, Glucosylceramidase 2, NLGase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A12, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Gba2(230101)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected beta-glucosidase 2 (GBA2) in isolated embryonic mouse hippocampal neurons, but not astrocytes (Körschen, H.G., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(5):3381-3393).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HA-tagged mouse beta-glucosidase 2 exogenously expressed in HEK293 cells, as well endogenous beta-glucosidase 2 in testis tissue samples from wild-type, but not Gba2-knock mice (Körschen, H.G., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(5):3381-3393).
Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected beta-glucosidase 2 (GBA2) in mouse brain tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1