MABN1780
Anti-Cereblon Antibody, clone 3B12F7
clone 3B12F7, from mouse
Sinonimo/i:
Cereblon, Protein cereblon
Scegli un formato
347,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
347,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B12F7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRBN(51185)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected cereblon in human crebral cortex, kidney, and tonsil tissue sections.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected cereblon in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1