MABE1790
Anti-ADAR1 Antibody, clone RD4B11
clone RD4B11, from rat
Sinonimo/i:
Double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, EC: 3.5.4.37, DRADA, RNA adenosine deaminase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RD4B11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Adar(56417)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected ADAR1 in Kusa4b10 mouse cell line overexpressing mouse ADAR1 p110.