MABN1849
Anti-Cereblon Antibody, clone 4A7H6
clone 4A7H6, from mouse
Sinonimo/i:
Cereblon, Protein cereblon
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A7H6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRBN(51185)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected cereblon in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected cereblon in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1