Documenti fondamentali
MABF233
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-HLA-C, clone DT9
clone DT9, from mouse
Sinonimo/i:
HLA class I histocompatibility antigen,Cw-1 alpha chain, MHC class I antigen Cw*1
Scegli un formato
100 μG
401,00 €
401,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
401,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
401,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DT9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-C(3107)
Descrizione generale
L′antigene HLA-C, denominato anche antigene di istocompatibilità HLA di classe I, Cw-1 catena alfa, antigene Cw*1 di MHC di classe I, è codificato dal gene HLA-C/HLAC. È composto dalle catene alfa e beta (beta-2 microglobulina) e interagisce con la proteina MIR1 dell′herpesvirus umano 8.
Il precedente codice identificativo della proteina, P30499, è stato incorporato nel codice P10321. I dettagli completi possono essere consultati sul database UniProt.
Immunogeno
Molecole del complesso MHC di classe I di tamarino edipo (Saguinus oedipus) corrispondenti all′HLA-C umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Citometria a flusso: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di HLA-C in cellule CD3+ da sangue periferico di 200 donatori umani sani (Apps, R., et al. (2013). Science. 340(6128):84-91.).
Citometria a flusso: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di HLA-C in PBMC umane (Corrah, T. W., et al. (2011). J Virol. 85(7):3367-3374).
Analisi di immunoprecipitazione: con un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto l′immunoprecipitazione di HLA-C da diverse linee cellulari umane (Braud, V. M., et al. (1998). Curr Biol. 8(1):1-10.).
L′anticorpo anti-HLA-C, clone DT9.1 è un anticorpo diretto contro l′antigene HLA-C convalidato per l'uso in citometria a flusso & IP.
Sottocategoria di ricerca
Infiammazione & meccanismi autoimmuni
Qualità
Valutata mediante citometria a flusso in PBMC umane.
Citometria a flusso: con 1 µg di questo anticorpo la proteina HLA-C è stata rilevata in 1x10E6 PBMC umane.
Descrizione del bersaglio
41 kDa, calcolato
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Bizhan Romani et al.
Scientific reports, 7, 44894-44894 (2017-03-21)
Functional studies of HIV-1 proteins are normally conducted using lab adapted strains of HIV-1. The extent of those functions in clinical strains is sometimes unknown. In this study, we amplified and sequenced HIV-1 Vpu from 10 Iranian patients infected with
Etikala Apoorva et al.
Helicobacter, 29(2), e13069-e13069 (2024-03-22)
Helicobacter pylori (H. pylori) seems to play causative roles in gastric cancers. H. pylori has also been detected in established gastric cancers. How the presence of H. pylori modulates immune response to the cancer is unclear. The cytotoxicity of natural
Bizhan Romani et al.
Scientific reports, 7(1), 87-87 (2017-03-10)
Functional studies of HIV-1 proteins are normally conducted using lab adapted strains of HIV-1. The extent of those functions in clinical strains is sometimes unknown. In this study, we amplified and sequenced HIV-1 Vpu from 10 Iranian patients infected with
Kristina Hopfensperger et al.
mBio, 11(4) (2020-07-16)
HLA-C-mediated antigen presentation induces the killing of human immunodeficiency virus (HIV)-infected CD4+ T cells by cytotoxic T lymphocytes (CTLs). To evade killing, many HIV-1 group M strains decrease HLA-C surface levels using their accessory protein Vpu. However, some HIV-1 group
Eri Yamada et al.
Cell host & microbe, 23(1), 110-120 (2018-01-13)
The HIV-1-encoded accessory protein Vpu exerts several immunomodulatory functions, including counteraction of the host restriction factor tetherin, downmodulation of CD4, and inhibition of NF-κB activity to facilitate HIV-1 infection. However, the relative contribution of individual Vpu functions to HIV-1 infection